文件
378542
Sigma-Aldrich
双(五甲基环戊二烯)铁(II)
97%
同義詞:
二茂铁
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe(C5(CH3)5)2
CAS號碼:
分子量::
326.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
277 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Fe].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Fe/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI 密鑰
OZHNSXNGSKKWMC-UHFFFAOYSA-N
應用
双(五甲基环戊二烯基)铁(II)(Me10FeCp2, DecMFc)可用作电子供体,以通过氧化还原反应用金属钯对高纯度石墨烯进行官能化。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Functionalization of graphene at the organic/water interface.
Toth PS, et al.
Chemical Science, 6.2, 1316-1323 (2015)
文章
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.