重要文件
376310
Sigma-Aldrich
反式-3-(三甲基硅基)烯丙醇
96%
同義詞:
反式-(3-羟基-2-丙烯-1-基)三甲基硅烷, 反式-3-(三甲基硅基)-2-丙烯-1-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SiCH=CHCH2OH
CAS號碼:
分子量::
130.26
Beilstein:
1902497
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
liquid
雜質
<3.5% 3-trimethylsilyl-1-propanol
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C\C=C\O
InChI
1S/C6H14OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChI 密鑰
JKKTXDCTGMUFBS-SNAWJCMRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is a 3-silyl allyl alcohol.
應用
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is suitable for use in the preparation of 1-iodo-3-trimethylsilyl-2-propene, via mesylation followed by iodide displacement.[1]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Minh Pham et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 741-744 (2007-12-22)
In the presence of indium metal, 3-iodo-2-[(trimethylsilyl)methyl]propene (1) reacts with sequentially added aldehydes to provide cis-2,6-disubstituted tetrahydropyrans in good yields. Evidence suggests that InI, formed upon aldehyde (R1CHO) allylation in aqueous media, acts as a promoter for the silyl-Prins reaction