文件
BR708733
BRAND®一次性BLAUBRAND®微量移液管,intraMark
tube capacity 50 μL, green
同義詞:
intraMARK, 微量移液管, 移液管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
green
特點
DE-M marking, To Contain
包裝
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
製造商/商標名
BRAND 708733
長度
125 mm
管容量
50 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG