重要文件
375373
Sigma-Aldrich
2-Propylimidazole
92%, technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H10N2
CAS號碼:
分子量::
110.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
化驗
92%
bp
152-154 °C/15 mmHg (lit.)
mp
56-62 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCc1ncc[nH]1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)