Merck
全部照片(3)
重要文件
160326
Sigma-Aldrich
4,4′-双(二乙氨基)苯甲酮
≥99%
同義詞:
4,4′-双(二乙氨基)二苯甲酮, 4,4′-(四乙二氨基)二苯甲酮, , ′-四乙基二氨基二苯甲酮, 双[4-(二乙氨基)苯基]甲酮, 四乙基米氏酮′
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(C2H5)2NC6H4]2CO
CAS號碼:
分子量::
324.46
Beilstein:
2148611
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99%
mp
89-92 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(C1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2)=O)C=C1)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 4,4′-双(N, N-二乙胺)二苯甲酮对牙科3D打印用液体光聚合物转化度的影响:研究其作为牙科3D打印材料的共同引发剂的用途(DH Lee et al., 2015)。
  • 二苯甲酮衍生物对自由基光聚合的酮数及取代效应:比较其与其他光引发剂在聚合中的性能(TL Huang, YC Chen, 2021)。
  • Michler乙基酮作为新型负离子基质增强脂质MALDI组织成像:在基质辅助激光解吸/电离(MALDI)中使用4,4' -双(二乙胺)二苯甲酮进行组织成像(Y Shi et al., 2022)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The