重要文件
360996
Sigma-Aldrich
1-三异丙基硅基-1-丙炔
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2CH]3SiC≡CCH3
CAS號碼:
分子量::
196.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4624 (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC#C[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H24Si/c1-8-9-13(10(2)3,11(4)5)12(6)7/h10-12H,1-7H3
InChI 密鑰
FDEZWWXTHRGNJD-UHFFFAOYSA-N
應用
1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne may be used in the synthesis of 1,14-diaza[5]helicene.[1] It may be used in the synthesis of 1- and 2-aza[6]helicene, via [2+2+2] cobalt catalyzed trimerization strategy.[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Azahelicenes and other similar tri and tetracyclic helical molecules.
Dumitrascu F, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 1-32 (2010)
A straightforward route to helically chiral N-heteroaromatic compounds: practical synthesis of racemic 1,14-diaza[5]helicene and optically pure 1- and 2-aza[6]helicenes.
Jirí Mísek et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(17), 3188-3191 (2008-03-14)