文件
335193
Sigma-Aldrich
双(六氟乙酰丙酮)合铜(II) 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cu(C5HF6O2)2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
477.65 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder or chunks
solid
成份
Cu, 12.0-14.0% EDTA titration
Degree of hydration, ≤1
反應適用性
core: copper
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES 字串
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Cu.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI 密鑰
SREVICRJIZZXHD-SUXDNRKISA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ville Saarimaa et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(25), 21730-21739 (2018-06-06)
Zinc carbonate and a mixed-phase zinc carbonate were precipitated selectively on hot dip galvanized steel in the presence of CO2 and water. The zinc carbonate was precipitated as a uniform layer with cubic superficial appearance, while the mixed-phase zinc carbonate