重要文件
334464
Sigma-Aldrich
六氯钌酸铵
同義詞:
氯钌酸铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(NH4)2RuCl6
CAS號碼:
分子量::
349.86
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Ru/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Michael W Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 14703-14711 (2020-06-17)
The undeclared release and subsequent detection of ruthenium-106 (106Ru) across Europe from late September to early October of 2017 prompted an international effort to ascertain the circumstances of the event. While dispersion modeling, corroborated by ground deposition measurements, has narrowed