蒸汽密度
6.9 (vs air)
化驗
98%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: click chemistry
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
, Aligned
SMILES 字串
CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
乙酸铜又名醋酸铜,在绿色化学领域,可用作多种过程的催化剂。尤其在交叉偶联反应中可促进碳-碳键或碳-杂原子键形成,而无需添加有害试剂或溶剂。
應用
使用环保的分子氢完成铜催化的芳酮和脂酮与苯胺的还原胺化反应
醋酸铜用作催化剂:
- 用于α-氨基酯和对甲基苯硼酸经交叉偶联反应N-芳基化为双芳基
- 用于取代异噁唑衍生物的合成
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
利用 Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes 與 organoazides 的化學反應生成 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles 的藥物發現過程。
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.