Key Documents
339199
Sigma-Aldrich
乙酸铁(II)
95%
同義詞:
乙酸亚铁, 乙酸亚铁(2+), 二乙酸铁
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe(CO2CH3)2
CAS號碼:
分子量::
173.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: iron
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
乙酸亚铁是铁的白色或浅棕色固体离子化合物。它极易溶于水,形成浅绿色的四水合物。与五羰基铁相比,它更加无毒,反应性也更好。
應用
乙酸亚铁可用作:
  • 有机氧化反应中的催化剂、
  • 媒染剂、
  • 用于制备其它铁化合物的前体、
  • 碳纳米管合成催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.