重要文件
325090
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-溴-2-甲基丙酸甲酯
97%
同義詞:
(+)-(R)-β-溴异丁酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
181.03
Beilstein:
1720833
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +16°, neat
光學純度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
85 °C/37 mmHg (lit.)
密度
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
FKWNAVCXZSQYTA-BYPYZUCNSA-N
應用
(R)-(+)-3-溴-2-甲基丙酸甲酯可作为反应物用于制备:
  • 通过亲核置换反应与5-溴-2-甲氧基吡啶反应以制备(S)-3-(6-甲氧基吡啶-3-基)-2-甲基丙酸甲酯[1]
  • 作为生长抑素sst3受体有效拮抗剂的十氢异喹啉衍生物(NVP-ACQ090)。[1]
它可在疏水性维生素B12衍生物的对映选择性烷基化反应中用作参考化合物。[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hydrophobic vitamin B12. Part 12. Preparation, characterization and enantioselective alkylation of strapped hydrophobic-vitamin B12.
Murakami Y, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 1175-1183 (1995)
Hydrophobic vitamin B12. Part 12. Preparation, characterization and enantioselective alkylation of strapped hydrophobic-vitamin B12
Murakami Y, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 14(6), 1175-1183 (1995)
A 1H NMR and molecular modelling investigation of diastereotopic methylene hydrogen atoms.
Tormena CF, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 40(4), 279-283 (2002)
The development of a practical synthesis of the potent and selective somatostatin sst3 receptor antagonist [4-(3, 4-difluoro-phenyl)-piperazine-1-yl]-
Banziger M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(22), 3469-3477 (2003)