化驗
99%
折射率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
密度
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
InChI 密鑰
BDJZCCWUSOZUQG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup