重要文件
306118
Sigma-Aldrich
3-戊烯腈,主要为反式
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH=CHCH2CN
CAS號碼:
分子量::
81.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
24.9 mmHg ( 50 °C)
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(C)=C(\[H])CC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
UVKXJAUUKPDDNW-NSCUHMNNSA-N
一般說明
研究了固态、气态、液态和固态 3-戊烯腈的红外光谱[1]
應用
用反式-3-戊烯腈刺激雄性斯普拉格-杜勒鼠鼠尾神经,测定其运动和感觉动作电位(AMAP 和 ASAP)的感觉和运动传导速度(SCV 和 MCV)及波幅[2]
法律資訊
DuPont 制造
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Conformational stability from variable temperature FT-IR spectra of xenon solutions and ab initio calculations of trans-3-pentenenitrile and 3-methyl-3-butene nitrile.
Journal of Molecular Structure, 563, 551-554 (2001)
F Gagnaire et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 18(1), 25-31 (1998-04-04)
Motor and sensory conduction velocities (MCV and SCV) and amplitudes of the sensory and motor action potentials (ASAP and AMAP) of the tail nerve were studied in male Sprague-Dawley rats during chronic oral treatment with five unsaturated aliphatic nitriles. Rats