重要文件
289078
Sigma-Aldrich
金试剂
95%
同義詞:
(二甲基氨基亚甲基氨基亚甲基)二甲基氯化铵, [3-(二甲氨基)-2-氮杂丙-2-烯-1-亚基]二甲基氯化铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NCH=NCH=N(CH3)2Cl
CAS號碼:
分子量::
165.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
100-102 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
[Cl-].CN(C)\C=N\C=[N+](\C)C
InChI
1S/C6H14N3.ClH/c1-8(2)5-7-6-9(3)4;/h5-6H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DEIBXAPEZDJDRC-UHFFFAOYSA-M
應用
Gold′s Reagent was used in the synthesis of 4-hydroxyquinazoline by reacting with ortho aminobenzoic acids[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Gupton JT, et al.
Synthetic Communications, 14(11), 1013-1025 (1984)