重要文件
305413
Sigma-Aldrich
聚乙二醇二硬脂酸酯
average MN 930, cross-linking reagent click chemistry
同義詞:
聚(乙二醇-400)二硬脂酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
聚乙二醇二硬脂酸酯, average Mn ~930
分子量
average Mn ~930
品質等級
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
mp
35-37 °C
轉變溫度
softening point 35-37 °C
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES 字串
OCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;3-1-2-4/h2-16H2,1H3,(H,18,19);3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
QYJQHDWGURXGNL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 脂肪酶催化合成聚乙二醇硬脂酸酯无溶剂体系的优化:本研究讨论了酶促合成聚乙二醇硬脂酸酯,广泛应用于制药和化妆品行业。该研究强调优化生产条件以提高产量和效率(Nhivekar & Rathod, 2019)。
  • 响应表面法在原油破乳剂破乳过程模拟中的应用:本文探讨了聚乙二醇二硬脂酸酯在原油乳剂破乳中的应用,重点介绍了其在工业过程中的有效性和应用(Roshan et al., 2018)。
  • 聚乙二醇-二硬脂酸酯相变潜热储放材料的合成与纳米包封:本研究的重点是聚乙二醇二硬脂酸酯在制造储能相变材料中的应用,展示了其在增强热能储存能力方面的实用性(Kumar et al., 2020)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)