重要文件
303305
Sigma-Aldrich
二甲基溴化硼
同義詞:
Dimethylboron bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2BBr
CAS號碼:
分子量::
120.78
Beilstein:
1730828
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
10.4 psi ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
bp
31-32 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CB(C)Br
InChI
1S/C2H6BBr/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
ABQPEYRVNHDPIO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 28, 2225-2225 (1987)
Synlett, 171-171 (1991)
Tetrahedron, 48, 5831-5831 (1992)
D R Kodali
Journal of lipid research, 28(4), 464-469 (1987-04-01)
Optically active 1- or 3-acyl-sn-glycerols were synthesized from 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols, respectively. The 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols were condensed with appropriate long saturated or unsaturated fatty acids and the resulting acyl isopropylidene compounds were treated with dimethylboronbromide at - 50 degrees