全部照片(3)
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H22BF3O3S
CAS號碼:
分子量::
326.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
59-65 °C
官能基
fluoro
triflate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)OB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22BF3O3S/c15-13(16,17)21(18,19)20-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI 密鑰
FBVDLYBQGQLANQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges