Key Documents
288829
Sigma-Aldrich
对乙氧基苯甲酰氯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OC6H4COCl
CAS號碼:
分子量::
184.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.567 (lit.)
bp
142-145 °C/20 mmHg (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Ethoxybenzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter