蒸汽密度
4.3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
97%
自燃溫度
345 °F
折射率
n20/D 1.607 (lit.)
bp
238-241 °C (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
InChI 密鑰
HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
- 以N-溴磺酰胺作为催化剂,与芳基醛和乙酰乙酸酯反应,通过一锅假五组分合成4, 4′-(芳基亚甲基)-双(3-甲基-1-苯基-1H-吡唑-5-醇)。
- 通过巯基乙酸和醛或酮处理合成噻唑烷酮。
- 与6-(三氟甲基)靠曼酸反应合成5-[3,3,3-三氟-2-(苯基肼基)丙基]-1-苯基-1H-吡唑-3-羧酸。
也可作为前体,在Bronsted碱和金属盐为催化剂的条件下,过与碳酸二甲酯(DMC)反应,制备N-1和N-2选择性羧甲基化产物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
聚糖在蛋白質結構和疾病中扮演關鍵的角色;在細胞表面上的表徵就是 glycome。