文件
277614
Sigma-Aldrich
Diazald®-N-甲基-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
N-甲基-13C-N-亚硝基对甲苯磺酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO2N(13CH3)NO
CAS號碼:
分子量::
215.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
61-62 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
InChI 密鑰
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
特點和優勢
重氮甲烷-13C 的便捷来源。
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律資訊
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2