文件
329908
Sigma-Aldrich
Diazald®-N-甲基-d3
98 atom % D, 97% (CP)
同義詞:
4-Methyl-N-(methyl-d3)-N-nitrosobenzenesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO2N(CD3)NO
CAS號碼:
分子量::
217.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
60-63 °C (lit.)
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2D3
InChI 密鑰
FFKZOUIEAHOBHW-BMSJAHLVSA-N
應用
用于制备重氮甲烷的试剂,并且同位素纯度比使用 Deutero-Diazald 制备套装得到的纯度更高。
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律資訊
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2