推薦產品
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
1.2-1.7 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
hydrazine
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3