推薦產品
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
形狀
solid
mp
62 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
InChI 密鑰
FFKZOUIEAHOBHW-JVXUGDAPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律資訊
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Chemische Berichte, 106, 1765-1765 (1973)