重要文件
274259
Sigma-Aldrich
P,P-双(2,2,2-三氟乙基)磷乙酸甲酯
95%
同義詞:
双(2,2,2-三氟乙基)(甲氧羰基甲基)膦酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
CAS號碼:
分子量::
318.11
Beilstein:
3594044
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
密度
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
phosphonate
SMILES 字串
COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F6O5P/c1-16-5(14)2-19(15,17-3-6(8,9)10)18-4-7(11,12)13/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
P,P-双(2,2,2-三氟乙基)磷乙酸甲酯可用于:
  • -六氢茚满和(R)-(+)-umbelactone制备的一步主要合成步骤。[1][2]
  • 使用18-冠醚和双(三甲基硅烷基)氨基钾(KHMDS),通过醛衍生物的Still–Gennari烯烃化反应制备-烯烃酯衍生物。[3]
  • 合成(−)-(6S,2′S)-厚壳桂内酯。[4]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sulfur-mediated intramolecular double Michael-type reaction: synthesis of trans-hydroindanes and mechanism
Ihara M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2527-2535 (1992)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2527-2527 (1992)
First stereoselective total synthesis of pectinolide H
Ramesh D, et al.
Tetrahedron Letters, 53(10), 1258-1260 (2012)
Stereoselective total synthesis of (+)-(6R, 2′S)-cryptocaryalactone and (−)-(6S, 2′S)-epi cryptocaryalactone
Sabitha G, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10207-10213 (2008)
An expedient synthesis of (R)-(+)-umbelactone
Gibson CL and Handa S
Tetrahedron Asymmetry, 7(5), 1281-1284 (1996)