文件
271578
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基对苯二胺 单盐酸盐
99%
同義詞:
4-氨基-N,N-二甲基苯胺 单盐酸盐, DMPPDA, 对二甲氨基苯胺 单盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NC6H4NH2·HCl
CAS號碼:
分子量::
172.66
Beilstein:
4546912
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼