文件
258911
Sigma-Aldrich
苯甲酰甲酸乙酯
95%
同義詞:
α-羰基苯乙酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COCO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
178.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
138-139 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
已经研究了苯甲酰甲酸乙酯在用二氢辛可尼定修饰的Pt/Al2O3上的对映选择性氢化反应
應用
苯甲酰甲酸乙酯已用于制备在N(3)位置具有手性取代基的1,5-二氢-5-去氮杂黄素衍生物
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
98% Enantioselectivity in the asymmetric synthesis of a useful chiral building block by heterogeneous method: Enantioselective hydrogenation of ethyl-benzoylformate over cinchona modified Pt/Al2 O3 catalysts in the acetic acid.
Sutyinszki M, et al.
Catalysis Communications, 3(3), 125-127 (2002)
Preparation of chiral 5-deazaflavin derivatives and their asymmetric reduction of ethyl benzoylformate.
Tanaka K, et al.
Tetrahedron Letters, 25(16), 1741-1742 (1984)