重要文件
SML1290
Sigma-Aldrich
PA-824
≥98% (HPLC)
同義詞:
(6S)-2-硝基-6-{[4-(三氟甲氧基)苄基]氧基}-6,7-二氢-5H-咪唑并[2,1-b][1,3]恶嗪, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid, (6S)-6,7-二氢-2-硝基-6-[[4-(三氟甲氧基)苯基]甲氧基]-5H-咪唑并[2,1-b][1,3]恶嗪
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H12F3N3O5
CAS號碼:
分子量::
359.26
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -40 to -48°, c = 1 in methanol
顏色
white to brown
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)CO[C@H]2C[n]3c(nc(c3)[N+](=O)[O-])OC2
InChI
1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
ZLHZLMOSPGACSZ-NSHDSACASA-N
生化/生理作用
PA-824是一种前体药物,对复制型和非复制型结核分枝杆菌均有作用。它被脱氮黄素(辅因子F420)依赖性硝基还原酶激活。[1]
PA-824是一种抗结核药物。
PA-824是一种抗结核药物,具有多种作用机制,包括细胞壁抑制和呼吸道中毒。
抗结核药物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
The mechanism of action of PA-824: novel insights from transcriptional profiling.
Manjunatha U, et al.
Communicative & Integrative Biology, 2(3), 215-218 (2009)