重要文件
248045
Sigma-Aldrich
3-氟苯基乙酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
154.14
Beilstein:
775898
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)Cc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
3-氟苯基乙酸已被用作合成五胺和杂环文库的基础[1]
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Adel Nefzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5169-5175 (2009-07-28)
Combinatorial chemistry offers a unique opportunity for the synthesis and screening of large numbers of compounds and significantly enhances the prospect of finding new drugs. Collaborative efforts with the Tuberculosis Antimicrobial Acquisition & Coordinating Facility (TAACF), have led to the