重要文件
245054
Sigma-Aldrich
甲基三苯基碘化膦
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3P(C6H5)3I
CAS號碼:
分子量::
404.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
183-185 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
[I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
應用
用于合成以下物质的反应物:
  • 三苯胺基染料 和含有芘 的聚烯烃芳香族分子,用于染料敏化太阳能电池
  • 甘氨酸衍生的乙烯基环氧化物的非对映异构 carba 类似物,用于生产 carbasugars
  • 生物碱类天然产物的有机载体催化
  • 烯烃化合物氧化生成三重卡宾
  • 二苯乙烯通过脱氢卤化-Heck 烯化和 Wittig-Heck 反应
法律資訊
Fluorous Technologies,Inc. 的产品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mohammad Mahdi Khataei et al.
Talanta, 178, 473-480 (2017-11-16)
In this study, a novel generation of deep eutectic solvents (DESs) was used as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) based on two immiscible organic phases. It was compared with other common DESs for extraction