Merck
全部照片(3)
重要文件
241458
Sigma-Aldrich
六羰基铬
98%
同義詞:
六羰基铬
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cr(CO)6
CAS號碼:
分子量::
220.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
7.6 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 36 °C)
化驗
98%
反應適用性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
InChI 密鑰
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
异戊烯基碳烯络合物的前体,该络合物可促进炔基苯甲醛的网状 [5+5] 环加成,生成菲。[1]
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Suneetha Menon et al.
Tetrahedron, 63(36), 8788-8793 (2008-09-05)
The reaction of prenylated carbene complexes and 2-alkynylbenzoyl derivatives has been investigated. Phenanthrene derivatives are produced if iodine is added prior to product isolation. Under these conditions alkyl migration reactions occur to form the observed products. The product yields are