重要文件
8.00888
Sigma-Aldrich
Hexacarbonyltungsten
for synthesis
同義詞:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
W(CO)6
CAS號碼:
分子量::
351.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161603
酶委員會索引編號:
237-880-2
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1.4 hPa ( 67 °C)
品質等級
形狀
powder
mp
169-171 °C
密度
2.65 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[W].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChI 密鑰
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex W): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3