重要文件
223719
Sigma-Aldrich
六氟砷酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaAsF6
CAS號碼:
分子量::
211.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
86.9-91.3% (% AsF6 With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: arsenic
SMILES 字串
[Na+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Na/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
InChI 密鑰
NFXMAZFYHDSPPB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)