重要文件
222275
Sigma-Aldrich
2-噻吩乙醛酸
95%
同義詞:
噻吩-2-乙醛酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4O3S
CAS號碼:
分子量::
156.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H4O3S/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI 密鑰
GIWRVUADKUVEGU-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Thiopheneglyoxylic acid was used in the synthesis of europium complexes.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bin Yu et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(12), 1571-1574 (2005-04-15)
The complex of europium with 1,10-phenanthroline and 2-thiopheneglyoxylic acid (HL) was synthesized. Its chemical formula was determined to be [EuL2 x phen x (H2O)3]NO3 by elemental analysis, electrical conductivity, IR and 1H NMR. It was found that the europium ion