生物源
synthetic
品質等級
等級
anhydrous
puriss. p.a.
蒸汽密度
1.52 (vs air)
蒸汽壓力
14.63 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
365 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
60 %
雜質
≤0.5% free acid (as CH3COOH)
蒸發殘留物
≤0.002%
折射率
n20/D 1.332 (lit.)
n20/D 1.332
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
注意
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-38.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-38.89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
客戶也查看了
條款
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde