重要文件
161144
Sigma-Aldrich
联苯-4-甲酰氯
97%
同義詞:
4-联苯基甲酰氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C6H4COCl
CAS號碼:
分子量::
216.66
Beilstein:
472842
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
110-112 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
phenyl
SMILES 字串
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI 密鑰
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
联苯-4-羰基氯化物用于制备新型硫脲化合物,N-(6-甲基吡啶-2-基-氨基甲硫基)联苯-4-羧酰胺。[1]它也用于制备5-CF3-恶唑类似物,2-{4-[2-(2-联苯-4-基-5-三氟甲基-恶唑-4-基)-乙氧基]-苯氧基}-2-甲基丙酸。[2]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Theoretical and experimental studies on N-(6-methylpyridin-2-yl-carbamothioyl) biphenyl-4-carboxamide.
Yesilkaynak T, et al.
European Journal of Chemistry, 1(1), 1-5 (2010)
Alexander G Godfrey et al.
The Journal of organic chemistry, 68(7), 2623-2632 (2003-03-29)
An improved method for the preparation of a series of oxazole-containing dual PPARalpha/gamma agonists is described. A synthetic sequence utilizing a Dakin-West reaction was devised that allows for the introduction of the oxazole ring either late in the synthetic sequence