重要文件
159018
Sigma-Aldrich
1-乙酰氧基-2,3,5-三苯甲酰氧基-1-β-D-呋喃核糖
98%
同義詞:
1-O-乙酰基-2,3,5-三-O-苯甲酰基-β-D-呋喃核糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H24O9
CAS號碼:
分子量::
504.48
Beilstein:
100243
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
InChI 密鑰
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
應用
核苷合成的原料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)