文件
91741
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸三甲基硅酯
purum, ≥98.0% (T)
同義詞:
TMS 三氟甲基磺酸酯, TMSOTf, 三甲基硅基三氟甲烷磺酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3SO3Si(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
222.26
Beilstein:
1868911
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.36 (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
密度
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChI 密鑰
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
三甲基硅烷基三氟甲烷磺酸酯可用于催化:
  • 缩醛的烯丙基化反应,形成高烯丙基醚。
  • 合成1,2-反式糖苷。
  • 醇转化为酯。
  • 烯醇硅醚与氨基甲基烷基醚的氨甲基化反应。
  • (+)-4-demethoxyanthracyclinone的成苷反应。
其他說明
高效硅烷化试剂和强路易斯酸催化剂;综述
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of homoallyl ethers via allylation of acetals in ionic liquids catalyzed by trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate.
Zerth HM
Organic Letters, 5(1), 55-57 (2003)
An extremely fast and efficient acylation reaction of alcohols with acid anhydrides in the presence of trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate as catalyst.
Procopiou PA
Chemical Communications (Cambridge, England), (23), 2625-2626 (1996)
T. Bach, H. Brummerhop
J. Prakt. Chem., 341, 410-410 (1999)
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate (trimethylsilyl triflate) as an excellent glycosidation reagent for anthracycline synthesis. Simple and efficient synthesis of optically pure 4-demethoxydaunorubicin.
Kimura Y
Chemistry Letters (Jpn), 13(4), 501-504 (1984)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)