文件
15013
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Boc-3-(三氟甲基)-L-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18F3NO4
CAS號碼:
分子量::
333.30
Beilstein:
7048145
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
135-140 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
SHMWDGGGZHFFRC-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3