文件
68047
Sigma-Aldrich
4-硼-D-苯丙氨酸
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
4-二羟基硼基-D-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12BNO4
CAS號碼:
分子量::
209.01
Beilstein:
9202597
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D +6.0±1.0°, c = 0.5 in 2% HCl
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3