化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
InChI 密鑰
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
作为以下反应的反应物:
- 与硝基(五氟硫烷基)苯的亲核取代反应
- 叠氮化物-烷基卤化物的环加成反应和原子转移自由基的加成反应
- 化学修饰 STn 抗原以增强合成碳水化合物疫苗
- 芳烃与环醚和活性次甲基的三组分反应
- 催化自由基卤代烷基化合成 neodysidenin
- 合成对映体纯 3,4-二氨基酯或酰胺的加成反应
取代透過
產品號碼