產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
powder
雜質
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.1%
mp
168-172 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 0.5 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 作为抗炎药以测试其在海洋贻贝中脂质过氧化作用中的作用
- 测试其对γ-氨基丁酸能和谷氨酸能神经元神经突生长的影响
- 作为小鼠肝细胞损伤诱导剂
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)