重要文件
107328
Sigma-Aldrich
1-苯酰基-4-哌啶酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H13NO2
CAS號碼:
分子量::
203.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
bp
158-160 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-59 °C (lit.)
溶解度
methylene chloride: soluble
SMILES 字串
O=C1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-11-6-8-13(9-7-11)12(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI 密鑰
NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
應用
1-Benzoyl-4-piperidone can be used as starting reagent in the synthesis of fentanyl.
生化/生理作用
1-Benzoyl-4-piperidone and 1-methyl-4-piperidone reacts with triethyl phosphono-acetate in the presence of excess base and yields both the endocyclic and exocyclic olefins[1].
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Endocyclic vs exocyclic olefin formation from 4-piperidones via the wittig reaction.
Borne RF and Aboul-Enein HY.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 9(4), 869-873 (1972)