文件
67420
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-α-(4-氟苄基)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-1-Boc-2-(4-氟苄基)-吡咯烷-2-羧酸, Boc-α-(4-氟苄基)-L-脯氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H22FNO4
CAS號碼:
分子量::
323.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-(R)-α-(4-氟苄基)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
InChI 密鑰
AWTXCFLBYUGCEW-QGZVFWFLSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
脯氨酸類似物是調節天然存在以及全新設計的線性和環狀多肽的生物、藥物或物理化學特性的理想候選物。