Merck
即用型平板。可靠的有機體形成。
使用 Millicell® Microwell 板實施高通量細胞培養專案
Millicell® 微孔板知識中心
三維細胞培養是研究人員研究細胞互作、藥物發現和開發、免疫學和癌症治療以及其他細胞應用的重要工具。根據細胞類型或應用,選擇適當的工具來密切監控和複製這些體內結構可能會有困難。如需更多關於我們完整 3D 細胞培養產品的資訊,請參閱我們的3D 細胞培養學習中心.
粘蛋白-2 的螢光成像突出了在微細孔實驗中生長的器官組織中存在的胃小管細胞。
圖 1.黏蛋白-2 的蛋白表達突顯了微細孔實驗中生長的器官組織中存在的胃小管細胞;藍色為 DAPI,綠色為 F-肌動蛋白,紅色為 Muc-2,灰色為 E-Cadherin。
Millicell® Microwell96孔板是一種即用型平台,在獨特的聚乙二醇(PEG)水凝膠溶液中含有超高密度的U形底微孔陣列。研究人員可利用此平台進行高通量、可重複的類器官培養。Millicell® Microwell 板具有多種微孔尺寸,可與不同的細胞系或應用相匹配,是三維細胞培養研究應用中輕鬆實現自動化工作流程和成像的理想選擇。 Here we present answers to your Millicell® Microwell plate questions, such as:
  1. What are Millicell® Microwell plates?
  2. 我的應用需要多少微孔?
  3. 研究人員如何使用 Millicell® Microwell 板?
  4. 我的應用需要哪種理想的 3D 培養板?
探索有關 Millicell® Microwell 96 孔板的詳細資訊、有關該板的常見問題,以及可使用該板進行的一些細胞應用。向我們的專家索取更多資訊.
Millicell<sup>®</sup> 微孔板的示意圖,顯示孔的位置
圖 2.Millicell® 微孔板孔示意圖,顯示移液孔、O 型環和微孔。
什麼是 MMillicell®微孔板?
Millicell® Microwell 96 孔板是一種可擴展的 3D 細胞培養系統,它使用微孔陣列來促進均勻的單器官形成,適用於高通量和篩選應用。由於板中的每個孔包含 55-121 個微孔,因此類器官和球體形成的規模可擴大至數千個。
Millicell®微孔板也符合 SBS 標準板格式,以符合自動化工作流程。
Millicell®微孔板含有獨特的低附著性 PEG 水凝膠基微孔,因此不需要固體細胞外基質。PEG 溶液具有生物相容性、細胞驅避性和水性,因此可進行無衍射成像,並在微孔底部類似懸浮液的條件下將細胞有效聚集成微組織。
半月板破壞設計可確保細胞均勻地接種到微孔中。此技術可在每個微孔中形成單一的類器官。微細胞具有 1:1.2 的極高長寬比,可確保有機體停留在單個微細胞內。透過我們的 protocol 使用 Millicell® Microwell 板進行細胞播種時,我們展示了如何在不擾動水凝膠微孔的情況下進行細胞播種。
在 Millicell® Microwell 板中生成的球體和器官形成於單個焦平面中,這標準了高通量成像應用。  重要的是,為了避免干擾微孔中的有機體,Millicell® Microwell 板包含一個獨立的移液口,可安全地進行媒體交換和液體處理。
選擇 MMillicell®微孔板
我們提供多種格式的 Millicell® Microwell 96 孔板,具有數種不同的微孔直徑。這些不同的直徑可以幫助使用者適應有機體所能達到的不同大小。舉例來說,細胞數量少或發育時間短的有機體可能會受益於較小的微孔直徑和較高的單位面積微孔密度,因為這會使每孔獲得更多的資料點。需要長時間成熟、體積較大的有機體,則最好使用較大的微孔直徑培養。
我們的 Millicell® 微孔板系列包括 96 孔板:
* 表示每孔可能的最大微孔數。每孔的精確數目可能略有不同,可能相差 7%。
Millicell<sup>®</sup> Microwell 96 孔板的微孔數量/孔基於微孔尺寸的示意圖。
圖 3.Millicell® 微孔板中每個直徑的微孔數量示意圖。
Millicell®微孔板的應用
有望用於癌症研究、個人化醫學和藥物開發的模型,傳統的類器官培養通常涉及外部、固化的細胞外基質 (ECM),這並不總是可重複的。Millicell® Microwell 板的微孔內有 PEG 水凝膠,可促進一個焦平面內可靠、均勻的類器官生成,並簡化類器官的形成和分析。想要了解更多關於 Millicell® 微孔板的實際應用?請參閱我們最近的技術文章,這些文章展示了微孔板最理想的多種應用。
相關技術內容
小鼠腸有機體在 Millicell<sup>®</sup> Microwell 板上播種後的光場圖像。
圖 4.A)小時1、B)2天、C)3天和D)在 Millicell® Microwell 板上播種後 4 天。
有關Millicell®的常見問題微孔板
對於使用Millicell® 微孔板有疑問?需要知道如何直接在板上進行免疫染色或細胞切片?我們的科學家團隊已回答您關於 Millicell® Microwell 平板的常見問題,以及如何在您的 3D 細胞培養應用中使用它們。
檢視我們的Millicell® 微孔板常見問題 (FAQs)