抗體支持試劑
DESIGNED TO COMPLETE YOUR ANTIBODY WORKFLOW
我們擁有最高品質的試劑和化學品,是研究界 90,000+ 抗體的供應商。我們為您的抗體工作流程帶來優質且多樣化的抗體輔助試劑。無論您是在廣泛的驗證應用中使用我們的抗體,或是在實驗室中純化抗體,我們都能為您的研究提供自始至終的支援。
探索我們提供的合適的世界級抗體支援工具
ADJUVANTS
輔助劑在接種過程中與免疫原一起使用時,可引起更強烈的免疫反應,或刺激對本身不具免疫原性的抗原的免疫反應。探索我們提供的佐劑試劑,包括 Sigma Adjuvant System® 油、Freund's Adjuvant、Hemocyanin、Maleimide Activated BSA、Pristane synthetic 和 TiterMax® 佐劑液。
PrestigePrEST A抗原™。和由 ATLAS 抗體驅動的阻斷程序
使用 Prestige Antibodies® 配合相應的 Prestige PrEST Antigens™ 來強化您的研究。每種 Prestige 抗體都有其免疫抗原,可用於阻斷或作為對照。
抗體阻斷試劑及基質
與阻斷試劑孵育,可阻斷反應性表位和內源蛋白,防止您感興趣的抗體的非特異性結合和背景染色。即用型阻斷試劑可用於各種免疫分析,如 Western 印迹或免疫組織化學。我們也提供全系列的底物,可搭配您的酵素結合二抗使用。
細胞擷取成像試劑
如果您的工作流程包括低細胞數的樣本或稀有細胞,例如 CTC、幹細胞或感染病毒的細胞,那麼我們的細胞擷取成像試劑 (CCIR) 將為您提供更好的結果。它們針對標準免疫細胞化學 (ICC)、免疫螢光 (IF) 及細胞篩檢方案中遇到的極度細胞流失問題,提供單瓶解決方案。CCIR 允許抗體和其他所需的成像試劑通過可滲透的水凝膠薄膜。提供可承受常規移液的機械強度。經 CCIR 處理過的細胞可在任何標準、未修改的微孔板中,透過單一離心步驟進行成像。
圖 2.抗體結合與標記套件,滿足您的免疫層工作流程需求
圖 1A.HISTO 組織清除法的可逆性。清除過程後的大鼠大腦。
圖 1B.逆轉後組織不透明度恢復。