Merck
疫苗製造:製程開發與專業技術
疫苗開發和製造能力
疫苗是對抗病原菌和其他傳染病最具成本效益的健康干預措施之一,每年可拯救數百萬人的生命,同時改善無數人的生活品質。然而,不斷增長的全球需求為疫苗製造商帶來了嚴峻的挑戰。每種新的病原體或疾病爆發都會增加所需的疫苗類型和製造方法的種類,因此無法建立可改善整體有效性、安全性和經濟性的穩健製程範本。
特色類別
Mobius® 單次使用生物反應器系列產品
生物處理 Mobius® 單次使用生物反應器
Mobius® 生物反應器系列包括工作台規模 (2 mL 和 3 L)、中試、臨床和商業生產 (50 - 2,000 L) 單次使用生物反應器,可實現從早期製程開發到商業批量生產的細胞培養能力。
選購產品
工人為生物處理裝載上游化學品
上游製程化學品
優化生物製藥流程:從研究到商品化的頂級上游化學品。可靠性、透明度、法規支援均有保證。
選購產品
圖示代表用於降低病毒風險的葡萄糖高溫短時間 (HTST) 巴氏消毒法
病毒失活
使用我們的病毒滅活解決方案(包括巴氏殺菌和低 pH 值處理)增強生物製藥的安全性和合規性。
選購產品
酸的玻璃瓶和塑料瓶
生物處理液體細胞培養基及緩衝液
我們提供業界最高品質的無菌過濾液能力,從全球的 GMP 設施提供即用型細胞培養基、緩衝液、CIP 和 SIP 產品,以優化您的生物製藥生產。
選購產品
從製造的角度來看,許多因素對於加速疫苗生產和達成效能目標至關重要。這些因素包括可預測的規模擴大、最佳的上游生產力、穩健的雜質去除、最大化的下游回收、到診所的速度、患者安全以及合規性。實現製程改善可推動下列所有疫苗開發平台取得成功,但需要創新技術和高度的應用專業知識。
病毒型疫苗
病毒疫苗
以減毒病毒為基礎的疫苗製造過程複雜,包含多個步驟,而且必須維持減毒病毒的感染潛力。
類病毒粒子 (VLP) 圖形
病毒樣顆粒 (VLP) 疫苗
製造 VLPs 需要以細胞為基礎表達病毒殼蛋白。VLPs 可以在幾種異源表達系統中表達,包括哺乳動物細胞培養、杆狀病毒/昆蟲細胞培養系統、微生物發酵和植物。
類病毒粒子 (VLP) 圖形
病毒載體疫苗
儘管疫苗載體的製造流程相當模板化,但仍可能出現一些挑戰,因為可以使用多種不同特性的病毒。
DNA 鏈的圖形
質粒 DNA 疫苗
pDNA製造面臨多項挑戰。微生物發酵的生產率低,使生產受到影響。此外,由於細菌裂解液黏度高,且含有與 pDNA 特性相似的污染物,導致分離解析度低,純化過程變得複雜。
分割 DNA 的圖形
mRNA 疫苗
mRNA 疫苗的開發和製造相對簡單、可擴展且極為快速。mRNA 是透過酵素製程在體外合成,不需要移除細胞或宿主細胞蛋白,並允許 GMP 設備在極短的時間內切換到新的蛋白質目標。
蛋白質亞單位疫苗
蛋白質亞單位疫苗
蛋白質亞單位疫苗使用純化的、重組的病毒蛋白片段作為抗原來刺激免疫系統並產生保護性免疫。由於病毒蛋白片段無法造成感染,因此以重組蛋白質為基礎的疫苗被認為比使用減毒活疫苗或滅活疫苗更安全。
文件搜尋
尋找更多特定資訊?
瀏覽我們的文件搜尋,以取得資料表、證書和技術文件。
尋找文件