Merck
偵測 & 移除骨料。
單株抗體 (mAbs) 等生物製品在生產過程中容易發生蛋白質聚集。聚集會導致生產環境面臨挑戰,影響淨化作業的效率。更重要的是,它可能會導致病患的藥物安全問題;高含量的聚集物會過度刺激病患的免疫系統,造成不良反應。
聚合體是由永久性或可逆性地固定在一起的多個蛋白分子(多聚體)結合而成。其範圍從少至兩個,多至多個結合的蛋白質分子。
聚集體控制從上游的克隆選擇開始,到下游的擷取層析洗脫和低 pH 病毒失活步驟孵育的謹慎控制。製劑和穩定劑可用於最小化聚集體的形成,而下游的色譜步驟則用於有效去除聚集體。某些下游作業(例如病毒過濾)的效率可能會因為聚集體的存在而大受影響,因此吸附式預過濾通常會用來降低批次間的變異性,並加強製程的穩定性。  
盡量減少聚集體形成的方法包括:
  • 吸附式預過濾:
    • 分子和細胞系操作
    • 謹慎選擇製程耗材和輔料
    • 優化和控制製程參數
    在靈活性和上市速度日益重要的今天,盡量減少聚集體可提高製程效率。
相關網路研討會
顯示抽象人形與筆記型電腦上的彩色顯示器互動,象徵人類與各種介面之間的現代數位互動。
生物處理過程中的產品聚集:起源、預防和清除
根據製程條件和生物化學,生物製品聚集體在生物製程環境中形成,以及如何檢測這些聚集體。
顯示抽象人形與筆記型電腦上的彩色顯示器互動,象徵人類與各種介面之間的現代數位互動。
IEX 色譜技術:如何充分利用您的 mAb 製程
如果單體形式在聚集體脫離色谱柱之前洗脫,則可透過 CEX 顯著改善抗體聚集體的去除。
顯示抽象人形與筆記型電腦上的彩色顯示器互動,象徵人類與各種介面之間的現代數位互動。
使用預過濾器優化病毒清除過濾
瞭解預過濾技術如何顯著提升病毒清除過濾器的性能。
      工作流程
      圖片描繪了一個現代化的實驗室,科學家們在實驗室中
      單株抗體製造
      對製程了解的加深,已導致 mAb 製造的進步,包括上游和下游製程的效率提升
      紫色的線條藝術設計,以類似細胞線發展的對稱元素圓形圖案為特色。
      上游製程從細胞系開發開始,包括從細胞採收的所有步驟,目的是增加細胞密度和產品滴度,以最大限度地提高 mAb 產量
      傳統印刷機的紫色線條繪圖,描繪 quikscale® 可擴展縱列系列
      從細胞採集到最後灌入小瓶,下游生物製程的全面重點在於純化,同時控制生物負荷並確保病毒安全性,以提供病患對藥物安全性的信心
      紫色線條繪畫的輸送帶上有三個瓶子,箭頭指示從左至右的運動。
      藥品的最終灌裝必須符合無菌、完整、清潔、操作安全和效率的嚴格要求
      紫色的氣瓶輪廓,中間有網格圖案,頂部有兩個閥門,底部是平面。
      基於「預防、檢測、清除」的原則,病毒安全性將風險分析與謹慎選擇原料、廣泛測試原料和製程中間體,以及在下游製程中執行減少病毒的步驟結合起來
      注射器和疫苗瓶的紫色線條圖,注射器的針頭朝上,疫苗瓶的瓶蓋在頂部,兩者都以簡化的風格繪製,著重於其基本形狀和結構。
      所有 mAb 生產製程都有微生物污染的風險,需要製程設計與控制策略來降低風險,以及生物負荷監測來確保製程控制