Espectrometria de massa de proteínas
O campo em expansão da proteômica requer reagentes e produtos exclusivos para preparo de amostras, como enzimas, padrões de referência, fases móveis, matrizes e dispositivos de limpeza de amostras. Métodos de alto rendimento, automação e melhoras em LC/MS/MS permitiram que os fluxos de trabalho de espectrometria de massa se expandissem para além da pesquisa acadêmica em aplicações de diagnóstico clínico. Para atender a essas necessidades de espectrometria de massa, oferecemos uma gama abrangente de reagentes para incluir o seu fluxo de trabalho completo.
Leia mais sobre
Reagentes enzimáticos
A digestão de proteínas confiável e eficiente com proteases de grau para sequenciamento seletivas e puras é uma etapa fundamental no preparo de amostras para proteômica. Oferecemos uma ampla gama de proteases de origem natural e recombinante, incluindo endoproteinases como tripsina (T1426), quimiotripsina (C6423), Lys-C (324715), Glu-C (324713), Asp-N (324708), assim como uma variedade de aminopeptidases (A8200) e carboxipeptidases (C9584). Além disso, a SOLu-tripsina é uma solução de tripsina recombinante (EMS0004) pronta para uso. Esta enzima de grau para proteômica avançada é uma solução estável para espectrometria de massa, projetada para ser estável em solução quando refrigerada, e a SOLu-tripsina pode ser usada imediatamente, sem preparo.
Padrões internos para MS marcados com isótopo estável Silu™tions
Fornecemos uma ampla gama de padrões para proteômica projetados especificamente para aplicações de espectrometria de massa. Misturas altamente caracterizadas de proteínas e peptídeos estão disponíveis para aplicações que vão desde o desempenho do instrumento de MS até análise específica pós-tradução. Todos os produtos são produzidos com os mais altos níveis de qualidade e são projetados especificamente para suas aplicações de proteômica.
Os nossos padrões universais de proteômica (UPS) com padrões bem definidos e bem caracterizados são compostos por 48 proteínas de 6 a 83 KD ou 6 misturas de 8 proteínas (UPS2). Além disso, a mistura para CQ qualitativo/quantitativo para MS (MSQC1) contém 6 proteínas humanas digeridas por tripsina e 14 peptídeos SIL, enquanto as misturas de calibração de tempo de retenção para MS (MSRT1 e MSRT2) são misturas prontas para injeção, contendo 14 peptídeos marcados com isótopos estáveis ou 9 proteínas nativas, respectivamente.
PRODUTOS PARA ESPECTROMETRIA DE MASSA SILu™Prot
Os produtos SILu™Prot são uma nova coleção de proteínas inteiras marcadas com isótopos estáveis (SIL, ou "pesadas marcadas") projetadas para serem usadas como padrões internos de espectrometria de massa para proteômica quantitativa. Também oferecemos todos os produtos SILu™Prot em sua forma não marcada, como proteínas SILu™Lite. Além disso, nossos padrões de anticorpos SILu™MAb e SILu™Lite são padrões de anticorpos monoclonais de IgG1 recombinantes que são úteis para avaliar as propriedades farmacocinéticas de produtos bioterápicos, como os anticorpos terapêuticos monoclonais e produtos terapêuticos de fusão com Fc. O anticorpo monoclonal SILu™MAb é um anticorpo estável marcado com isótopo, enquanto o SILuLite é a forma não marcada correspondente do anticorpo.
Soluções SCIEX iChemistry™
Em colaboração com a SCIEX, agora fornecemos seus compostos químicos de marcação baseados em espectrometria de massa para distribuição global, as soluções SCIEX iChemistryTM, para uso em pesquisa básica e mercados aplicados. As duas empresas juntas fornecem soluções de reagentes completas para proteômica quantitativa, para permitir que os pesquisadores se aprofundem nos sistemas biológicos complexos, analisem possíveis biomarcadores e forneçam resultados. Agora você tem acesso à maior seleção de ferramentas de alta qualidade para fluxos de trabalho que viabiliza a análise de biomarcadores. Especificamente, na biologia de proteínas, nossas ofertas incluem as linhas de produtos SCIEX ICAT®, iTRAQ®, mTRAQ® e CYP450 para proteômica quantitativa. Com nossa seleção específica de kits, reagentes de marcação, calibradores e padrões de MS, estamos comprometidos em atender às suas necessidades de reagentes para espectrometria de massa.