Merck
Dispositivos de concentração para laboratório
Análises a jusante (downstream) requerem que proteínas, ácidos nucleicos, partículas de vírus e outras biomoléculas sejam solubilizadas em sua forma nativa em uma concentração apropriada. Métodos de ultrafiltração podem ser usados para concentrar, com cuidado e eficiência, amostras biológicas ou ambientais, removendo o excesso de líquido ou tampão. Diversos dispositivos de ultrafiltração estão disponíveis para concentrar rapidamente proteínas e outras biomoléculas com alto grau de recuperação.
  • Filtros para centrífuga para concentração de proteínas, anticorpos e outras biomoléculas (volumes < 0,5 ml a 70 ml)
  • Células agitadas para concentração de volumes grandes de amostras de proteínas, anticorpos, amostras biológicas e ambientais (volumes de 50 ml a 800 ml)
  • Concentradores de amostras clínicas para concentração de soro, plasma, urina e outras amostras clínicas
Dispositivos de filtração centrífuga para concentração de proteínas
Dispositivos de ultrafiltração centrífuga usam a força centrífuga para fazer passar solutos e líquidos com cuidado através de uma membrana semipermeável para rápida concentração de proteínas, anticorpos e outras biomoléculas em amostras de volume pequeno a médio.
Filtros para centrífuga Microcon®
Concentre e dessalinize soluções de peptídeos, proteínas e DNA genômico de forma simples e eficiente com as membranas de celulose regenerada (CR) Ultracel® ou de PES Biomax® com baixo índice de ligação usando qualquer centrífuga compatível com tubos de 1,5 ml.
  • Volumes de amostra ≤ 0,5 ml
  • Recuperações típicas de > 95%, mesmo para soluções diluídas
  • Centrifugação reversa para maximizar a recuperação, mesmo nas menores amostras
  • Armazenamento conveniente de filtrado ou amostra concentrada em tubo de microcentrífuga padrão
  • Fatores de concentração de até 100X
Filtros para centrífuga Ultrafree®
Os filtros para centrífuga Ultrafree®-MC e Ultrafree®-CL removem partículas e precipitados de amostras aquosas e algumas amostras à base de solventes. Essas unidades de filtração rápida oferecem desempenho altamente reprodutível para recuperação de amostras.
  • Volumes de amostra de 0,5 ml a 2 ml
  • Clarificação, filtração e esterilização de soluções de proteínas e ácidos nucleicos
  • Membranas Durapore® (PVDF) de alto grau de recuperação e de PTFE hidrofílicas
  • Cinco tamanhos diferentes de poros, de 0,1 a 5,0 μm
  • Opções estéril e não estéril
  • Filtração rápida e desempenho altamente reprodutível
Concentradores de proteínas para centrífuga Amicon® Ultra
Os filtros para centrífuga Amicon® Ultra proporcionam um processamento rápido de amostras e promovem um alto grau de recuperação, mesmo em amostras diluídas, através de ultrafiltração. As características exclusivas dos filtros para centrífuga Amicon® Ultra lhe proporcionam concentração mais rápida e eficiente para aplicações a jusante (downstream) sensíveis.
  • Volumes de amostra de 0,5 ml a 15 ml
  • Recuperação de amostra superior a 90% com membrana de celulose regenerada (CR) Ultracel® com baixo potencial de ligação e armação de polipropileno
  • Tempos de processamento rápidos (10 a 30 minutos)
  • A tecnologia de parada total impede a centrifugação até o ressecamento da amostra
  • A centrifugação reversa permite maximizar a recuperação de proteínas, especialmente com pequenas amostras diluídas, sem introduzir erros de pipetagem
Filtros para centrífuga Centricon® Plus-70
O filtro para centrífuga Centricon® Plus-70 é projetado para o processamento rápido de soluções biológicas aquosas em volumes que variam de 15 a 70 ml. Os filtros Centricon® concentram a maioria das soluções de 70 ml em 350 μl em apenas 25 minutos. As amostras são tipicamente concentradas na faixa de 50X a 200X, dependendo do tipo de amostra e do volume inicial da amostra. Essas unidades são uma alternativa conveniente às técnicas de diálise, liofilização ou precipitação.
  • Volumes de amostra de 15 ml a 70 ml
  • Recuperação típica superior a 90%
  • Baixo volume de retenção
  • A armação de polipropileno minimiza a ligação
  • A parada completa efetiva impede a centrifugação até o ressecamento da amostra
  • Concentração e dessalinização de eluatos de colunas cromatográficas
  • Concentração de anticorpos monoclonais
  • Concentração de proteínas ou vírus a partir de sobrenadantes de cultura
  • Clarificação de homogenatos de tecidos e lisados celulares
Células agitadas para concentração de grandes volumes de amostra
As células agitadas usam ultrafiltração pressurizada (UFp) com altas taxas de vazão para processar grandes volumes de amostra para concentração rápida de proteínas, partículas de vírus e outras amostras biológicas e ambientais.
Células agitadas Amicon®
As células agitadas Amicon® proporcionam altas taxas de vazão com soluções de concentração de macrossoluto de até 10%, e são capazes de concentrar ou remover sais rapidamente, seguido por concentração na mesma unidade. Para a concentração de proteínas, pressão de gás é aplicada diretamente à célula de ultrafiltração. Os solutos com peso molecular acima do valor de corte de peso molecular nominal da membrana (NMWCO) são retidos na célula, enquanto a água e os solutos abaixo do valor de corte passam para o filtrado e são removidos da célula.
  • Três tamanhos diferentes para manipular volumes de 50 ml a 400 ml, com um reservatório externo opcional de 800 ml para maior capacidade
  • Use com os discos de ultrafiltração por membranas de celulose regenerada (CR) Ultracel®, de PES (polietersulfona) Biomax® ou de PVDF Durapore®
  • Concentre, diafiltre e troque tampões para soluções de macromoléculas, inclusive proteínas, enzimas, anticorpos e vírus
  • A agitação magnética branda minimiza a polarização da concentração e a desnaturação por cisalhamento.
  • Todas as células agitadas podem ser autoclavadas
  • Altas taxas de vazão com soluções de concentração de macrossoluto de até 10%
Células agitadas resistentes a solventes
A célula agitada resistente a solventes Millipore® é feita de aço inoxidável e vidro borossilicato para aplicações que requerem compatibilidade com solventes. Ela foi projetada para oferecer um método rápido e eficiente para concentrar ou dessalinizar amostras de até 300 ml sob alta pressão.
  • Volumes de amostra de 75 ml a 300 ml
  • Aplicações de dessalinização, purificação e concentração de proteínas envolvendo solventes orgânicos
  • Cilindro de vidro borossilicato e componentes de PTFE para ampla compatibilidade
  • Autoclavável com a membrana posicionada
  • A abertura na placa superior fornece acesso ao conteúdo sem desmontar
  • Poucos componentes para fácil limpeza e montagem
Concentração de amostras clínicas
Filtros para centrífuga Centrifree®
O filtro Centrifree® foi projetado para o laboratório clínico. Esses dispositivos separam, de forma rápida e eficiente, microssolutos isentos de proteínas ligadas em pequenos volumes (0,15 a 1,0 ml) de soro, plasma e outras amostras biológicas usando ultrafiltração. A separação precisa ocorre em minutos, sem diluição, alterações no pH fisiológico, composição iônica ou concentração de microssoluto não ligado. Esses dispositivos contêm membranas hidrofílicas de baixa adsorção e anéis de vedação tipo “O-ring” sem plastificantes, para garantir uma recuperação excelente.
  • Volumes de amostra de 0,15 ml a 1,0 ml
  • Separação de microssoluto ligado na forma livre em amostras de soro, plasma e outras amostras biológicas
  • Determine medicamentos livres, testosterona, tiroxina e outros
  • Estudos de ligação
  • Investigações de novos medicamentos
  • Desproteinização
Concentradores estáticos Minicon® para amostras clínicas
Os concentradores Minicon® são dispositivos de ultrafiltração não estéreis, descartáveis e com múltiplos poços projetados para concentrar macromoléculas em amostras clínicas como urina, líquido cefalorraquidiano (LCR) ou outras soluções biológicas. Os concentradores, que não necessitam de equipamentos adicionais e podem ser operados de forma autônoma, são usados por pesquisadores e laboratórios clínicos em todo o mundo como uma etapa preparativa para aumentar a sensibilidade dos testes subsequentes.
  • Volumes de amostra clínica de 2,5 ml a 5 ml
  • Concentre urina e líquido cefalorraquidiano para intensificar as proteínas que indicam estados anormais ou patológicos, antes da análise por eletroforese ou imunoeletroforese (p. ex., proteínas de Bence-Jones na urina)
  • Concentrador estático que não requer acessórios
  • O absorvente puxa solventes e sais através de um ultrafiltro, concentrando a amostra