Concentração de proteínas e troca de tampão
A concentração proteica e a troca de tampão são comumente utilizadas nos fluxos de trabalho de purificação de proteínas e anticorpos, bioprocessamento e análise proteômica. Preparados de amostras de soluções macromoleculares, como proteínas, enzimas, anticorpos e vírus, frequentemente produzem grandes volumes de proteínas diluídas e outras biomoléculas em tampões que são incompatíveis com processos ou detecção a jusante (downstream). Após a extração da amostra, as proteínas diluídas muitas vezes precisam ser concentradas e clarificadas antes da análise ou uso.
Concentração de proteínas
Existem vários métodos para determinar a concentração de proteínas, incluindo filtração com filtros de membrana porosa, diálise em soluções hiperosmóticas e precipitação/precipitação induzida pela adição de sais. A ultrafiltração fornece um método conveniente que utiliza membranas semipermeáveis para concentrar proteínas sob pressão ou força centrífuga com desnaturação, desativação e degradação mínimas das proteínas. Usando essa técnica, o excesso de fluido passa pelo filtro enquanto a proteína-alvo é retida, aumentando a concentração de proteína através da diminuição do volume de amostra.
Enriquecimento de proteínas
No enriquecimento de proteínas, grupos ou tipos de proteínas específicos em uma amostra biológica são concentrados para análise posterior. Métodos de enriquecimento de proteínas são usados para isolar proteínas pouco abundantes e reduzir a complexidade da amostra. O enriquecimento separa e concentra proteínas-alvo para uma melhor análise proteômica a jusante (downstream). A ultrafiltração é frequentemente usada no enriquecimento de proteínas para separar classes de proteínas com base no peso molecular.
Troca de tampão e dessalinização
As proteínas purificadas muitas vezes precisam ser transferidas para um tampão adequado para análise posterior. A troca de tampão, dessalinização e remoção de detergente podem ser realizadas usando métodos incluindo:
- Diálise: Pequenas moléculas permeáveis, como sais, detergentes, solventes e outras impurezas, são removidas com base em sua capacidade de atravessar uma membrana.
- Cromatografia em coluna: Os sais são removidos usando colunas de filtração em gel que se baseiam na exclusão por tamanho para separação.
- Diafiltração: Sais, detergentes e outras impurezas são removidos com base em seus tamanhos moleculares usando membranas de ultrafiltração porosas sob pressão ou força centrífuga.
Artigos técnicos relacionados
- Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
- Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
- Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
- For filtering large volumes of biological solutions, we manufacture specialized equipment including centrifugal filtering devices, discs, cells and solvents.
- Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
- Ver todos (8)
Protocolos relacionados
- Essas tabelas ajudarão você a navegar na preparação de muitas soluções tampão comuns por pH e pKa. Escolha um tampão com uma faixa de pH eficaz para o seu ensaio específico.
- This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
- User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
- Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
- If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
- Ver todos (23)